Få mere at vide
Dimethylformamid, Gel Permeation Chromatography (GPC), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10744561 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10744561 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10744561 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3847/PB17
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 68-12-2
Smeltepunkt -61°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 153°C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Molekylær formel C3H7NO
MDL nummer MFCD00003284
Mængde 2.5 L
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C=O
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
Molekylvægt (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formel vægt 73.09g/mol
Damptryk 4.9mbar at 20°C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylformamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.