Beskrivelse
Dimethylformamid, ekstra ren, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 6 til 8 |
| Smeltepunkt | -61 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 5 L |
| Emballage | HDPE flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 4,9 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 0,8 mPaS ved 20 °C |
| Kogepunkt | 153 °C |
| Molekylvægt (g/mol) | 73.10 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dimethylformamide
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.