Få mere at vide
DimethylFormamide, Extra Dry, for Synthesis, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Amber glass bottle
Plastbelagt glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | -61°C |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 153°C |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 73.09g/mol |
| Damptryk | 4.9mbar at 20°C |
| Fysisk form | Liquid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dimethylformamide
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- MIXTURE LIST-Indeholder: dimethyl formamide