Få mere at vide
Dimethylformamide - D7, deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15805600
Skift visning
Mængde:
10 x 0.75 mL
Emballage:
Glass Ampule
Pakningsstørrelse:
7.5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15805600 10 x 0.75 mL Glass Ampule 7.5ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15805600 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1116560009
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
For NMR Spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4472-41-7
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 80.138
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide-d7, dmf-d7, deuterated dmf, n,n-di 2h3 methyl 2h formamide, dimethyl formamide-d7, dimethylformamide d, heptadeutero-n,n-dimethylformamide, n,n-dimethylformamide-d7 dmf-d7, formamide-1-d, n,n-di methyl-d3, n,n-dimethylformamide-d7 99.5atom%d
PubChem CID 78225
IUPAC navn 1-deuterio-N,N-bis(trideuteriomethyl)formamide
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylformamide - D7
Fysisk form Liquid
Farve Colorless
Lugt Weakly Amine-like
Emballage Glass Ampule
Damptryk 3.77 hPa at 20°C (68°F)
Mængde 10 x 0.75 mL
Analyseprocentområde 99.5% min.
Formel vægt 80.14