Learn More
Dimethylformamid, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Product Code. 10294140 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Plastbelagt glasflaske
Ravgul glasflaske
Unit Size:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10294140
Brand: Fisher Chemical D/3841/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Dimethylformamid, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Specifications
Smeltepunkt -61°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 153°C
Emballage Plastbeholder
Mængde 25 L
Formel vægt 73.09g/mol
Damptryk 4.9mbar at 20°C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dimethylformamide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.