Få mere at vide
Dimethylformamid, BakerDRY™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538544 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Smal mund Ravglasflaske, m/ Septum
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15538544 1 L Smal mund Ravglasflaske, m/ Septum Hver
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15538544 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 921312
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Specifikt fremstillet til brug i organometallisk og oligonukleotidsyntese
    Til brug i organisk syntese
Kemiske identifikatorer
CAS 68-12-2
Molekylær formel C3H7NO
Molekylvægt (g/mol) 73.10
MDL nummer MFCD00003284
InChI nøgle ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC navn N,N-dimethylformamid
SMIL CN(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylformamide
Mængde 1 L
Flammepunkt 58,00 °C
Emballage Smal mund Ravglasflaske, m/ Septum
Specifik vægtfylde 1L = 0.95kg
Formel vægt 73.09
Grad BakerDRY