Få mere at vide
Dimethylethylhexadecylammoniumbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10144790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10144790
Brand: Thermo Scientific Acros 211875000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-03-8 | C20H44BrN | 378.483 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-03-8
Molekylær formel C20H44BrN
Molekylvægt (g/mol) 378.483
MDL nummer MFCD00011774
InChI nøgle VUFOSBDICLTFMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Cetyldimethylethylammonium bromide
PubChem CID 31280
IUPAC navn ethyl-hexadecyl-dimethylazanium;bromid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Farve Hvid
Navn note 99%
Fysisk form Pulver
pH 6 to 8 (1% soln.)
Mængde 500 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3(CH2)15N(CH3)2(C2H5)Br
Beilstein 04, III, 425
Merck Index 15, 2028
Formel vægt 378.48
Procent renhed ≥98.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylethylhexadecylammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.