Få mere at vide
Dimethylethylamin, TRC
Artikelnummer. 30384243
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30384243 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30384243 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48084350ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylethylamine
CAS 598-56-1
Molekylær formel C4H11N
Mængde 50 mL
Synonym N,N-Dimethylaminoethane, N,N-Dimethylethylamine, N-Ethyldimethylamine, N,N-Dimethylethanamine, DMEA, N-Ethyl-N-methylmethanamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
SMIL CCN(C)C
Molekylvægt (g/mol) 73.14
Formel vægt 73.0891