Learn More
Dimethylethyl-(3-sulfopropyl)ammonium, Inner Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylethyl-(3-sulfopropyl)ammonium, Inner Salt |
| CAS | 160255-06-1 |
| Molekylær formel | C7 H17 N O3 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Propanaminium, N-ethyl-N,N-dimethyl-3-sulfo-, inner salt, NDSB 195, Dimethylethyl-(3-sulfopropyl)ammonium, Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO3S/c1-4-8(2,3)6-5-7-12(9,10)11/h4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-[ethyl(dimethyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.28 |
| Formel vægt | 195.0929 |