Få mere at vide
Dimethylethoxyvinylsilane, 97%
Artikelnummer. 11379335
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379335 25 g 25g
11369335 5 g 5g
11389335 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379335 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16699.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5356-83-2 | C6H14OSi | 130.262 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5356-83-2
Molekylær formel C6H14OSi
Molekylvægt (g/mol) 130.262
MDL nummer MFCD00009070
InChI nøgle JEWCZPTVOYXPGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxydimethylvinylsilane, dimethylethoxyvinylsilane, ethoxydimethyl vinyl silane, silane, ethenylethoxydimethyl, silane, ethoxydimethylvinyl, vinyldimethylethoxysilane, ethenylethoxydimethyl silane, ethoxy dimethyl vinylsilane, dimethylvinylethoxysilane, dimethyl ethenyl silyloxyethane
PubChem CID 79315
IUPAC navn ethenyl-ethoxy-dimethylsilan
SMIL CCO[Si](C)(C)C=C
Tekniske data
Kogepunkt 99°C
Kemisk navn eller materiale Dimethylethoxyvinylsilane
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1743477
Flammepunkt −3°C (26°F)
Formel vægt 130.26
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.398
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.79