Få mere at vide
Dimethylethoxysilan, 94%
Beschreibung
Dimethylethoxysilan (DMES), en flygtig væske, bruges af NASA at vandtætte de varmebeskyttende silicafliser og tæpper på rumfærgen. DMES producerer let en række produkter i nærvær af små mængder fugt eller baser. DMES producerer let en række produkter i nærvær af små mængder fugt eller baser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dimethylethoxysilane (DMES), en flygtig væske, bruges af NASA at vandtætte de varmebeskyttende silicafliser og tæpper på rumfærgen. DMES producerer let en række produkter i nærvær af små mængder fugt eller baser. DMES producerer let en række produkter i nærvær af små mængder fugt eller baser.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Noter
Fugtfølsomt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, vand.
Spezifikation
Spezifikation
| Kogepunkt | 55 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylethoxysilane |
| Navn note | Ammoniakfri |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 15 °C (59 °F) |
| Brydningsindeks | 1.368 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.757 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1731481 |
| Mehr anzeigen |