Få mere at vide
Dimethylethoxysilan, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319185
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319185 25 g 25g
11329185 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319185 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16476.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14857-34-2 | C4H11OSi | 103.216 g/mol
Dimethylethoxysilan (DMES), en flygtig væske, bruges af NASA at vandtætte de varmebeskyttende silicafliser og tæpper på rumfærgen. DMES producerer let en række produkter i nærvær af små mængder fugt eller baser. DMES producerer let en række produkter i nærvær af små mængder fugt eller baser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylethoxysilane (DMES), en flygtig væske, bruges af NASA at vandtætte de varmebeskyttende silicafliser og tæpper på rumfærgen. DMES producerer let en række produkter i nærvær af små mængder fugt eller baser. DMES producerer let en række produkter i nærvær af små mængder fugt eller baser.
Opløselighed Hydrolyserer i vand
.
Noter
Fugtfølsomt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, fugt, vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14857-34-2
Molekylær formel C4H11OSi
Molekylvægt (g/mol) 103.216
MDL nummer MFCD00026750
InChI nøgle DRUOQOFQRYFQGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxydimethylsilane, dimethylethoxysilane, silane, ethoxydimethyl, dimethyl ethoxysilane, ethoxy dimethyl silicon, dimethylethoxysilane, ammonia-free, ethoxydimethylsilyl, ethoxydimethyl-silan, sgqhhgcihcup@, 4-04-00-03991 beilstein handbook reference
PubChem CID 6328550
IUPAC navn ethoxy(dimethyl)silicium
SMIL CCO[Si](C)C
Tekniske data
Kogepunkt 55°C
Kemisk navn eller materiale Dimethylethoxysilane
Navn note ammonia-free
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1731481
Flammepunkt 15°C (59°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 104.23
Procent renhed 94%
Brydningsindeks 1.368
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.757