Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylethoxysilane |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 54,0 °C |
| Flammepunkt | −5 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 92% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3CH2OSiH(CH3)2 |
| Brydningsindeks | 1,3670 til 1,3690 (20 °C, 589 nm) |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Dimethylethoxysilane
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.