Få mere at vide
Dimethylepyridin-2,5-dicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10203522
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10203522 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10203522 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02989EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylepyridine-2, 5-dicarboxylate
CAS 881-86-7
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H9NO4
MDL nummer MFCD00034767
Mængde 10 g
Synonym dimethyl 2,5-pyridinedicarboxylate, 2,5-pyridinedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethylpyridine-2,5-dicarboxylate, 2,5-dimethyl pyridine-2,5-dicarboxylate, dimethyl isocinchomeronate, pyridine-2,5-dicarboxylic acid dimethyl ester, dimethyl 2,5-pyridine dicarboxylate, acmc-1bkgx, maybridge1_006391, methyl 6-methoxycarbonylnicotinate
InChI nøgle TUGSJNQAIMFEDY-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=CN=C(C=C1)C(=O)OC
IUPAC navn dimethylpyridin-2,5-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 195.174
PubChem CID 234911
Formel vægt 195.17
Procent renhed 97%