Få mere at vide
Dimethylenastron, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497756
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497756 100 mg -
16470438 5 mg -
16437978 10 mg 10mg
16413907 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497756 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19944
MedChemExpress Dimethylenastron is a potent kinesin Eg5 inhibitor, with an IC50 of 200 nM.
Dimethylenastron is a potent kinesin Eg5 inhibitor, with an IC50 of 200 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylenastron
CAS 863774-58-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H18N2O2S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (330.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1C2=C(NC(NC2C3=CC=CC(O)=C3)=S)CC(C)(C)C1
Molekylvægt (g/mol) 302.39
Formel vægt 302.39
Procent renhed 98.68%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death