Få mere at vide
Dimethyldodecylamin, Mikromol™
Artikelnummer. 17980646
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17980646 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17980646 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0451.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Dimethyldodecylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyldodecylamine
CAS 112-18-5
Analyt- eller komponentnavne Dimethyldodecylamine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H31 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Dimethyldodecylamine
InChI formel InChI=1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
SMIL CCCCCCCCCCCCN(C)C
IUPAC navn N,N-dimethyldodekan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 213.4
Mængde 100 mg
Formel vægt 213,2456 g/mol