missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethyldithiocarbamic Acid Sodium Salt Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyldithiocarbamate Sodium Dihydrate |
| CAS | 72140-17-1 |
| Molekylær formel | C3 H6 N S2 . 2 H2 O . Na |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Dimethyldithiocarbamic Acid Sodium Salt Dihydrate, Carbamodithioic acid, dimethyl-, sodium salt, dihydrate (9CI), Sodium dimethyldithiocarbamate dihydrate, N,N-Dimethyldithiocarbamate Sodium Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NS2.Na.2H2O/c1-4(2)3(5)6;;;/h1-2H3,(H,5,6);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| SMIL | O.O.[Na+].CN(C)C(=S)[S-] |
| IUPAC navn | sodium;N,N-dimethylcarbamodithioate;dihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.237 |
| Formel vægt | 179.005 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?