missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dimethyldithiocarbamic Acid Sodium Salt Dihydrate, TRC

Artikelnummer. 30360635
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360635 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30360635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD413750250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyldithiocarbamate Sodium Dihydrate
CAS 72140-17-1
Molekylær formel C3 H6 N S2 . 2 H2 O . Na
Mængde 250 mg
Synonym Dimethyldithiocarbamic Acid Sodium Salt Dihydrate, Carbamodithioic acid, dimethyl-, sodium salt, dihydrate (9CI), Sodium dimethyldithiocarbamate dihydrate, N,N-Dimethyldithiocarbamate Sodium Dihydrate
InChI formel InChI=1S/C3H7NS2.Na.2H2O/c1-4(2)3(5)6;;;/h1-2H3,(H,5,6);;2*1H2/q;+1;;/p-1
SMIL O.O.[Na+].CN(C)C(=S)[S-]
IUPAC navn sodium;N,N-dimethylcarbamodithioate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 179.237
Formel vægt 179.005
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.