Få mere at vide
Dimethyldiphenyltin
Artikelnummer. 11364557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364557 1 g 1g
11374557 5 g 5g
11384557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039617.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1080-43-9 | C14H16Sn | 302,992 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1080-43-9
Molekylær formel C14H16Sn
Molekylvægt (g/mol) 302.992
MDL nummer MFCD00058812
InChI nøgle INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl
PubChem CID 11130460
IUPAC navn dimethyl(diphenyl)stannan
SMIL C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyldiphenyltin
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 302.97
Fysisk form Væske