Få mere at vide
Dimethyldioctadecylammoniumbromid, 99+%
Artikelnummer. 10447022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10447022 5 g Glasflaske 5g
10147460 25 g Glasflaske 25g
10005173 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10447022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408260050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00 DKK
    574.65 DKK / 5g
    Spare 115.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3700-67-2 | C38H80BrN | 630,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3700-67-2
Molekylær formel C38H80BrN
Molekylvægt (g/mol) 630.96
MDL nummer MFCD00041975
InChI nøgle PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
Synonym dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
PubChem CID 77293
IUPAC navn dimethyl(dioctadecyl)azanium;bromid
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Dimethyldioctadecylammonium bromide
Smeltepunkt 151,0 °C til 157,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.0470g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,0 til 101% (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2N(Br)((CH2)17CH3)2
Mængde 5 g
Beilstein 04, IV, 829
Specifik vægtfylde 1.047
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i acetonitril, methanol, ethanol, aceton, e, ethylacetat
Formel vægt 630.96
Procent renhed 99+%
Fysisk form Granulært pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dimethyldioctadecylammonium bromide
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.