Få mere at vide
Dimethyldioctadecyl Ammoniumbromid, 100 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496712 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11496712 5 g
1 options
Artikelnummer. 11496712 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215093905
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Rapporteret som et højt aktivt stof til styrkelse af immunresponsen. Virker som substrat for Freunds adjuvans. Opløselig i varm methanol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethyldioctadecyl Ammonium Bromide
CAS 3700-67-2
Farve Hvid
Molekylær formel C38H80BrN
MDL nummer MFCD00041975
Mængde 5 g
Synonym dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
InChI nøgle PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
IUPAC navn dimethyl(dioctadecyl)azanium;bromid
Molekylvægt (g/mol) 630.969
PubChem CID 77293
Formel vægt 630.96
Fysisk form Pulver