Få mere at vide
Dimethyldichlorsilan, ren, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10636642 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10636642 250 mL 250ml
10498590 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10636642 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/3820/PB07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 75-78-5
Molekylær formel C2H6Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 129.055
MDL nummer 491
InChI nøgle LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
IUPAC navn dichlor(dimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(Cl)Cl
Tekniske data
Smeltepunkt -76 °C
Kogepunkt 70 °C
Emballage Plastbelagt glasflaske
Mængde 250 mL
Formel vægt 129,06 g/mol
Damptryk 150 hPa ved 20 °C
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dichlorodimethylsilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.