Få mere at vide
Dimethylcyanamid, TRC
Artikelnummer. 30380438
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30380438 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30380438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4715052.5G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylcyanamide
CAS 1467-79-4
Molekylær formel C3H6N2
Mængde 2.5 g
Synonym Cyanodimethylamine, Dimethylaminocarbonitrile, N,N-Dimethylcyanamide, N,N-Dimethylcyanoamine, N-Cyano-N-methylmethanamine, N-Cyanodimethylamine, NSC 7765
InChI formel InChI=1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3
SMIL CN(C)C#N
IUPAC navn dimethylcyanamid
Molekylvægt (g/mol) 70.09
Formel vægt 70.0531