Få mere at vide
Dimethylcyanamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10393902 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10393902 5 mL Glasflaske 5ml
10308150 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10393902 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 200210050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1467-79-4 | Molekylformel: C3H6N2 | Molekylvægt: 70,10 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1467-79-4
Molekylær formel C3H6N2
Molekylvægt (g/mol) 70.10
MDL nummer MFCD00001767
InChI nøgle OAGOUCJGXNLJNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl cyanamide, cyanamide, dimethyl, n-cyano-n-methylmethanamine, dimethylkyanamid, cyanodimethylamine, n-cyanodimethylamine, dimethylkyanamid czech, unii-6p25ipq8gn, ccris 5909, cyanamide, n,n-dimethyl
PubChem CID 15112
IUPAC navn dimethylcyanamid
SMIL CN(C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylcyanamide
Navn note 97%
Smeltepunkt -41,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8670g/mL
Kogepunkt 161,0 °C til 163,0 °C
Flammepunkt 58 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCN
Brydningsindeks 1,4090 til 1,4110
Mængde 5 mL
Beilstein 04, 74
Specifik vægtfylde 0.867
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, ethylether, etnaol
Formel vægt 70.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylcyanamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.