Få mere at vide
Dimethylcarbamylchlorid, 96%
Artikelnummer. 11302146
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11302146 25 g 25g
11312146 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302146 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03415.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 79-44-7 | C3H6ClNO | 107,537 g/mol
Dimethylcarbamylchlorid bruges til at fremstille farvestoffer og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dimethylcarbamylchlorid bruges til at fremstille farvestoffer og lægemidler
.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Særlige håndteringsforholdsregler påkrævet. Se MSDS før køb. MSDS er tilgængeligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-44-7
Molekylær formel C3H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 107.537
MDL nummer MFCD00000635
InChI nøgle YIIMEMSDCNDGTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylcarbamoyl chloride, dimethylcarbamyl chloride, dimethylcarbamic chloride, dimethylcarbamoylchloride, carbamic chloride, dimethyl, dimethylcarbamic acid chloride, dimethyl carbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamyl chloride, carbamoyl chloride, dimethyl, dimethylcarbamidoyl chloride
PubChem CID 6598
ChEBI CHEBI:82280
IUPAC navn N,N-dimethylcarbamoylchlorid
SMIL CN(C)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylcarbamyl chloride
Smeltepunkt -33 °C
Kogepunkt 167 °C til 168 °C
Lineær formel (CH3)2NCOCl
Brydningsindeks 1.453
FN nummer UN2262
Beilstein 878197
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Tæthed 1.171
Mængde 25 g
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Lugt Ubehageligt
Formel vægt 107.54
Følsomhed Fugtfølsom
Procent renhed 96%