Få mere at vide
Dimethylcarbamoylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylcarbamoyl Chloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3 |
| Formel vægt | 107.0138 |