Få mere at vide
Dimethylarsinothioic Acid, TRC
Artikelnummer. 30180087
Skift visning
Mængde:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180087 1 g
30180044 250 mg
30180045 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4713601G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 754217-65-7
Molekylær formel C2H7AsOS
Molekylvægt (g/mol) 154.06
Synonym Dimethylarsinothioic O-Acid;
IUPAC navn dimethylarsinothioic S-acid
SMIL O=[As](S)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylarsinothioic Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H7AsOS/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
Formel vægt 153.94