missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethylarsinothioic Acid Anhydrosulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylarsinothioic Acid Anhydrosulfide |
| CAS | 203124-65-6 |
| Molekylær formel | C4H12As2O2S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12As2O2S/c1-5(2,7)9-6(3,4)8/h1-4H3 |
| SMIL | C[As](=O)(C)S[As](=O)(C)C |
| IUPAC navn | [dimethylarsorylsulfanyl(methyl)arsoryl]methane |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.05 |
| Formel vægt | 273.899 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?