missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dimethylarsinodithioic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylarsinodithioic Acid Sodium Salt |
| CAS | 27318-74-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C2H6AsNaS2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Mercaptodimethylarsine Sulfide Sodium Salt, Sodium dimethyldithioarsinate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7AsS2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMIL | S=[As](C)(S[Na])C |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.11 |
| Formel vægt | 191.9025 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?