Få mere at vide
Dimethylanilinium Tetrakis (pentafluorophenyl)borate, 98% Artikelnummer.: 10138752
Dimethylanilinium Tetrakis (pentafluorophenyl)borate, 98%
Artikelnummer. 10138752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10138752
Brand: Thermo Scientific Acros 382400050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 118612-00-3 | C32H12BF20N | 801.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118612-00-3
Molekylær formel C32H12BF20N
Molekylvægt (g/mol) 801.23
MDL nummer MFCD01074420
InChI nøgle BRHZQNMGSKUUMN-UHFFFAOYSA-O
Synonym dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate, unii-h8r86l92nd, n,n-dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate, n,n-dimethylbenzenaminium tetrakis perfluorophenyl borate, n,n-dimethylanilinium tetra pentafluorophenyl borate, benzene, pentafluoro-, boron complex, n,n-dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, benzenamine, n,n-dimethyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, dimethyl phenyl ammonium tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borate, borate 1-, tetrakis pentafluorophenyl-, hydrogen, compd. with n,n-dimethylbenzenamine 1:1:1Vis mereVis mindre
PubChem CID 10996402
IUPAC navn dimethyl(phenyl)azanium;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)boranuid
SMIL [B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.C[NH+](C)C1=CC=CC=C1Vis mereVis mindre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorophenyl)borate
Farve Blå-Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 801.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0467215 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/11/2024 Artikelnummer382400050,382400010
PartinummerA0368187 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer382400050,382400010
PartinummerA0448927 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/01/2023 Artikelnummer382400050,382400010
PartinummerA0428259 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato23/06/2021 Artikelnummer382400050,382400010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorophenyl)borate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Dimethylanilinium Tetrakis (pentafluorophenyl)borate, 98% >