Få mere at vide
Dimethylammonium-dimethylcarbamate, ratio carbon dioxide/dimethylamine <2:1
Artikelnummer. 10730571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10730571 100 g Glasflaske 100g
10571544 25 g Glasflaske 25g
10582261 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292901000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4137-10-4 | C5H14N2O2 | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4137-10-4
Molekylær formel C5H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00029888
InChI nøgle JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym DIMCARB
IUPAC navn dimethylamin; dimethylcarbaminsyre
SMIL CNC.CN(C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylammonium-dimethylcarbamate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0500g/mL
Kogepunkt 60°C to 61°C
Flammepunkt 13°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel ((CH3)2NH2)·(CH3)2NCO2)
Brydningsindeks 1.4520 to 1.456
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 1.05
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming carbon dioxide,dimethylamine
Viskositet 84.3 mPa.s (20°C)
Formel vægt 134.18
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylammonium-dimethylcarbamate, ratio carbon dioxide/dimethylamine <2.0/1
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.