Få mere at vide
((Dimethylaminomethylidene)amino)-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ((Dimethylaminomethylidene)amino)-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione |
| CAS | 1192027-04-5 |
| Molekylær formel | C5H7N3S3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-N'-(3-thioxo-3H-1,2,4-dithiazol-5-yl)methanimidamide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3S3/c1-8(2)3-6-4-7-5(9)11-10-4/h3H,1-2H3 |
| SMIL | C1(N=C(/N=C/N(C)C)SS1)=S |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.32 |
| Formel vægt | 204.9802 |