Få mere at vide
Dimethylaminoacetylchlorid, hydrochlorid, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dimethylaminoacetylchloridhydrochlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er følsomt over for fugt. Opbevar un
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride |
| CAS | 60853-81-8 |
| Molekylær formel | C4H9Cl2NO |
| MDL nummer | MFCD02094025 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3980151 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Synonym | 2-dimethylamino acetyl chloride hydrochloride, dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride, n,n-dimethylglycinyl chloride hydrochloride, acmc-1b50m, dimethylaminoacetyl chloride-hcl, dimethylamino-acetyl chloride hcl, dimethylaminoacetylchloride hydrochloride, n,n-dimethylglycyl chloride hydrochloride, dimethylamino-acetyl chloride hydrochloride, 2-dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride |
| InChI nøgle | MVAXDKDOPWPFML-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |