Få mere at vide
Dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal, 97%
Artikelnummer. 10688214 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10688214 1 g Glasflaske 1g
10239083 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10688214 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390910010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 38711-20-5 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38711-20-5
Molekylær formel C6H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 133.19
MDL nummer MFCD00010205
InChI nøgle HUYAEQCJNXODLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanamine, 2,2-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylamino acetaldehyde dimethyl acetal, dimethylaminoacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal, n-2,2-dimethoxyethyl dimethylamine, 2-dimethylamino acetaldehyde dimethylacetal, 2,2-dimethoxyethyl dimethylamine, 2,2-dimethoxyethyl dimethyl amine, 2,2-dimethoxy-n,n-dimethylethanamin, acmc-209j1l
PubChem CID 123476
IUPAC navn 2,2-dimethoxy-N,N-dimethylethanamin
SMIL COC(CN(C)C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 64°C to 66°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 32°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2NCH2CH(OCH3)2
Brydningsindeks 1.4100 to 1.412
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.9
Formel vægt 133.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.