Få mere at vide
Dimethylaminoacetaldehyd Diethylacetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylaminoacetaldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 3616-56-6 |
| Molekylær formel | C8H19NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,2-Diethoxy-N,N-Dimethylethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-5-10-8(11-6-2)7-9(3)4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(CN(C)C)OCC |
| IUPAC navn | 2,2-diethoxy-N,N-dimethylethanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.25 |
| Formel vægt | 161.1416 |