Få mere at vide
Dimethylaminoacetaldehyd diethylacetal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312446
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11312446 25 g 25g
11302446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06272.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 3616-56-6 | Molekylformel: C8H19NO2 | Molekylvægt: 161,245 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3616-56-6
Molekylær formel C8H19NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.245
MDL nummer MFCD00009232
InChI nøgle SSFAUOAQOOISRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamino acetaldehyde diethyl acetal, 2,2-diethoxy-n,n-dimethylethylamine, 2,2-diethoxyethyl dimethylamine, dimethylaminoacetaldehyde diethyl acetal, ethanamine, 2,2-diethoxy-n,n-dimethyl, dimethylaminoacetaldehyde diethylacetal, n-2,2-diethoxyethyl dimethylamine, 2,2-dieth, acmc-1ajh8
PubChem CID 77163
IUPAC navn 2,2-diethoxy-N,N-dimethylethanamin
SMIL CCOC(CN(C)C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Tæthed 0.876
Kogepunkt 164 °C til 166 °C
Flammepunkt 45 °C (113 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.4115
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1739149
Formel vægt 161.25
Procent renhed 95%