Få mere at vide
[(Dimethylamino)methylene]malononitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(dimethylaminomethylidene)propanedinitrile |
| CAS | 16849-88-0 |
| Molekylær formel | C6 H7 N3 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N3/c1-9(2)5-6(3-7)4-8/h5H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C=C(C#N)C#N |
| IUPAC navn | 2-(dimethylaminomethylidene)propanedinitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.14 |
| Formel vægt | 121.064 |