Få mere at vide
Dimethylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226883 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10226883 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10041790 5 g Glasflaske 5g
10122970 500 g Plastflaske 500g
10102970 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10226883 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155270025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-59-2
MDL nummer MFCD00012477
InChI nøgle IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, dimethylaminehydrochloride, dimethylammonium chloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hydrochloride, dimethylamine hcl
PubChem CID 10473
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylamine hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 160.0°C
Farve Hvid
pH 5 to 6 (5% aq. soln.)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C2H8ClN
Lineær formel (CH3)2NH·HCl
Mængde 2.5 kg
Beilstein 04, 39
Merck Index 15, 3250
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 3000 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,practically insoluble in ether
SMIL [H+].[Cl-].CNC
IUPAC navn hydrogendimethylaminchlorid
Molekylvægt (g/mol) 81.54
Formel vægt 81.55
Procent renhed 99%
Uopløseligt stof 0.005% max. (aq. soln.)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.