Få mere at vide
Dimethylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10041790 5 g Glasflaske 5g
10122970 500 g Plastflaske 500g
10102970 1 kg Plastflaske 1kg
10226883 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10041790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 155270050
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-59-2
MDL nummer MFCD00012477
InChI nøgle IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 10473
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylamine hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 160,0 °C
Farve Hvid
pH 5 til 6 (5 % vandig opl.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (på tørt stof) (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H7N·HCl
Lineær formel (CH3)2NH·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 04, 39
Merck Index 15, 3250
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3000 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, kloroform, praktisk talt uopløselig i æter
SMIL CNC.Cl
IUPAC navn N-methylmethanamin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 81.55
Formel vægt 81.55
Procent renhed 99%
Uopløseligt stof 0,005% maks. (i vand)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.