Få mere at vide
Dimethylaminhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081940
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11490083
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12133.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dimethylaminhydrochlorid bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler som ranitidin og metformin, tramadol og amlodipin. Det bruges som en forløber for atrazin. Det er forbundet med natriumacetat og bruges til at udføre Willgerodt- Kindler reaktion for at fremstille amider. Dens frie base reagerer med kulstofdisulfid for at få dimethyldithiocarbamat, som bruges til gummivulkanisering. Det er involveret i syntesen af dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amin ved at reagere med 1-methylpyrrol og formaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylaminhydrochlorid bruges som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler som ranitidin og metformin, tramadol og amlodipin. Det bruges som en forløber for atrazin. Det er forbundet med natriumacetat og bruges til at udføre Willgerodt- Kindler reaktion for at fremstille amider. Dens frie base reagerer med kulstofdisulfid for at få dimethyldithiocarbamat, som bruges til gummivulkanisering. Det er involveret i syntesen af dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amin ved at reagere med 1-methylpyrrol og formaldehyd.
Opløselighed Opløseligt i vand,
alkohol og chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-59-2
Molekylær formel C2H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 81.543
MDL nummer MFCD00012477
InChI nøgle IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 10473
IUPAC navn N-methylmethanamin;hydrochlorid
SMIL CNC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 168°C to 174°C
Mængde 250 g
Beilstein 3589311
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,3228
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol and chloroform
Formel vægt 81.55
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dimethylamine hydrochloride