Få mere at vide
Dimethylaminhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dimethylaminhydrochlorid bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler som ranitidin og metformin, tramadol og amlodipin. Det bruges som en forløber for atrazin. Det er forbundet med natriumacetat og bruges til at udføre Willgerodt- Kindler reaktion for at fremstille amider. Dens frie base reagerer med kulstofdisulfid for at få dimethyldithiocarbamat, som bruges til gummivulkanisering. Det er involveret i syntesen af dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amin ved at reagere med 1-methylpyrrol og formaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dimethylaminhydrochlorid bruges som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler som ranitidin og metformin, tramadol og amlodipin. Det bruges som en forløber for atrazin. Det er forbundet med natriumacetat og bruges til at udføre Willgerodt- Kindler reaktion for at fremstille amider. Dens frie base reagerer med kulstofdisulfid for at få dimethyldithiocarbamat, som bruges til gummivulkanisering. Det er involveret i syntesen af dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amin ved at reagere med 1-methylpyrrol og formaldehyd.
Opløselighed Opløseligt i vand,
alkohol og chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylamine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 168 °C til 174 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3589311 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,3228 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, alkohol og kloroform |
| Formel vægt | 81.55 |
| Procent renhed | ≥98% |
Sikkerhed og håndtering
- Dimethylamine hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethylamine hydrochloride