Få mere at vide
Dimethylaminhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400093
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400093 5000 g 5000g
11490083 250 g 250g
11480083 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11400093 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12133.0I
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dimethylaminhydrochlorid bruges som mellemprodukt til fremstilling af lægemidler som ranitidin og metformin, tramadol og amlodipin. Det bruges som en forløber for atrazin. Det er forbundet med natriumacetat og bruges til at udføre Willgerodt- Kindler reaktion for at fremstille amider. Dens frie base reagerer med kulstofdisulfid for at få dimethyldithiocarbamat, som bruges til gummivulkanisering. Det er involveret i syntesen af dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amin ved at reagere med 1-methylpyrrol og formaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylaminhydrochlorid bruges som mellemprodukt i fremstillingen af lægemidler som ranitidin og metformin, tramadol og amlodipin. Det bruges som en forløber for atrazin. Det er forbundet med natriumacetat og bruges til at udføre Willgerodt- Kindler reaktion for at fremstille amider. Dens frie base reagerer med kulstofdisulfid for at få dimethyldithiocarbamat, som bruges til gummivulkanisering. Det er involveret i syntesen af dimethyl-(1-methyl-pyrrol-2-ylmethyl)-amin ved at reagere med 1-methylpyrrol og formaldehyd.
Opløselighed Opløseligt i vand,
alkohol og chloroform.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-59-2
Molekylær formel C2H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 81.543
MDL nummer MFCD00012477
InChI nøgle IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine hydrochloride, n-methylmethanamine hydrochloride, dimethylammonium chloride, methanamine, n-methyl-, hydrochloride, dimethylamine hcl, dimethylaminehydrochloride, unii-7m4cwb6aok, dimethylamine, hydrochloride, hydrochloric acid dimethylamine, n,n-dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 10473
IUPAC navn N-methylmethanamin;hydrochlorid
SMIL CNC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylamine hydrochloride
Smeltepunkt 168 °C til 174 °C
Mængde 5000 g
Beilstein 3589311
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3228
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, alkohol og kloroform
Formel vægt 81.55
Procent renhed ≥98%