Få mere at vide
Dimethylamin, 40 vægt% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-115893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10581221
Brand: Thermo Scientific Acros 163670010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Smeltepunkt -37.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 54.0°C
Flammepunkt −18°C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H7N
Lineær formel (CH3)2NH
Brydningsindeks 1.37
MDL nummer MFCD00008288
Mængde 1 L
Beilstein 04, 39
Fieser 07,119
Merck Index 15, 3250
Specifik vægtfylde 0.89
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Opløselighedsinformation Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI nøgle ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNC
IUPAC navn N-methylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 45.07
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Formel vægt 45.07
Procent renhed ≥40%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylamine, solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dimethylamine