Få mere at vide
Dimethylamin, 40 vægt% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647554 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10647554 10 L Plast tromle 10 L
10581221 1 L Glasflaske 1 L
10591221 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10647554 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163670100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Smeltepunkt -37.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900 g/mL
Kogepunkt 54.0°C
Flammepunkt -18°C
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C2H7N
Lineær formel (CH3)2NH
Brydningsindeks 1.37
MDL nummer MFCD00008288
Mængde 10 L
Beilstein 04, 39
Fieser 07,119
Merck Index 15, 3250
Specifik vægtfylde 0.89
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, dimethylamine anhydrous, dimethylamin, dimethyl amine, rcra waste number u092, dimethyl-amine, methanamine, n-methyl, dimethylamine solution
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: >500 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI nøgle ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNC
IUPAC navn dimethylamin
Molekylvægt (g/mol) 45.09
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Formel vægt 45.07
Procent renhed ≥40%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylamine, solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethylamine