Få mere at vide
Dimethylamin, 40% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379358
Skift visning
Mængde:
10 ea.
50 ea.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379358 50 ea. Pakke med 50
11369358 10 ea. Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11379358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043261.KW
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dimethylamin bruges som forløber for flere industrielt betydningsfulde forbindelser. Det reagerer med kulstofdisulfid for at give dimethyldithiocarbamat, en forløber for en familie af kemikalier, der er meget udbredt til vulkanisering af gummi.
Dimethylamin bruges som forløber for flere industrielt betydningsfulde forbindelser. Det reagerer med kulstofdisulfid for at give dimethyldithiocarbamat, en forløber for en familie af kemikalier, der er meget udbredt til vulkanisering af gummi. Det er råmateriale til fremstilling af mange agrokemikalier og lægemidler, såsom henholdsvis dimefox og diphenhydramin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-40-3
Molekylær formel C2H7N
Molekylvægt (g/mol) 45.085
MDL nummer MFCD00008288
InChI nøgle ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC navn N-methylmethanamin
SMIL CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylamine
Tæthed 0.89
Flammepunkt 15 °C (60 °F)
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.37
Mængde 50 ea.
FN nummer UN1160
Beilstein 605257
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 45.08
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske