Få mere at vide
Dimethylamin (40% aq.), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylamine |
| CAS | 124-40-3 |
| Molekylær formel | C2H7N |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3 |
| SMIL | CNC |
| Molekylvægt (g/mol) | 45.08 |