Få mere at vide
Dimethylamin, 2M i THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030124
Mængde:
100 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11426650
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27665.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylamin anvendes som forstadie til fremstilling af nitrosodimethylamin.
Opløselighed Blandbar med vand
og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler og oxygen, natriumaluminiumhydrid, natriumtetrahydroaluminat, lithiumtetrahydroaluminat, boran, metalhalogenider, stærke syrer, kaustiske alkalier og brom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-40-3
Molekylær formel C2H7N
Molekylvægt (g/mol) 45.085
MDL nummer MFCD00008288
InChI nøgle ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC navn N-methylmethanamin
SMIL CNC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylamine
Tæthed 0.85
Kogepunkt ∼60°C
Flammepunkt −36°C (−33°F)
Lineær formel (CH3)2NH
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Beilstein 605257
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,3228
Opløselighedsinformation Miscible with water and most organic solvents.
Formel vægt 45.08
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2M in THF
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylamine, 2M in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tetrahydrofuran, Dimethylamine