Få mere at vide
Dimethylamin, 2M i THF, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dimethylamin anvendes som forstadie til fremstilling af nitrosodimethylamin.
Opløselighed Blandbar med vand
og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler og oxygen, natriumaluminiumhydrid, natriumtetrahydroaluminat, lithiumtetrahydroaluminat, boran, metalhalogenider, stærke syrer, kaustiske alkalier og brom.
Dimethylamin anvendes som forstadie til fremstilling af nitrosodimethylamin.
Opløselighed Blandbar med vand
og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler og oxygen, natriumaluminiumhydrid, natriumtetrahydroaluminat, lithiumtetrahydroaluminat, boran, metalhalogenider, stærke syrer, kaustiske alkalier og brom.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylamine |
| Tæthed | 0.85 |
| Kogepunkt | ∼60 °C |
| Flammepunkt | −36 °C (−33 °F) |
| Lineær formel | (CH3)2NH |
| Mængde | 1000 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 605257 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,3228 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Dimethylamine, 2M in THF
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, Dimethylamine