Få mere at vide
Dimethylamin, 2M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10349702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
800 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10349702 100 ml 100ml
10005533 800 ml 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10349702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388381000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    776.13 DKK / 100ml
    Spare 58.87 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dimethylamine
Farve Gul
Navn note 2M-løsning i THF
CAS 124-40-3, 109-99-9
Molekylær formel C2H7N
Lineær formel NH(CH3)2
MDL nummer MFCD00008288
Koncentration Omkring 2M, præcis styrke på analysecertifikatet
Tæthed 0.8500g/mL
Merck Index 15, 3250
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
InChI nøgle ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNC
IUPAC navn N-methylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 45.085
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Formel vægt 45.08
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.85
Mængde 100 ml
Flammepunkt −17 °C
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylamine, 2M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.