Få mere at vide
Dimethylamin, 2M i methanol, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dimethylamin er en forløber for flere industrielt betydningsfulde forbindelser. Det reagerer med kulstofdisulfid for at give dimethyldithiocarbamat, en forløber for en familie af kemikalier, der er meget udbredt til vulkanisering af gummi. Det er råmateriale til fremstilling af mange landbrugskemikalier og lægemidler, såsom henholdsvis dimefox og diphenhydramin. Det overfladeaktive stof lauryldimethylaminoxid findes i sæber og rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Dimethylamin er en forløber for flere industrielt betydningsfulde forbindelser. Det reagerer med kulstofdisulfid for at give dimethyldithiocarbamat, en forløber for en familie af kemikalier, der er meget udbredt til vulkanisering af gummi. Det er råmateriale til fremstilling af mange landbrugskemikalier og lægemidler, såsom henholdsvis dimefox og diphenhydramin. Det overfladeaktive stof lauryldimethylaminoxid findes i sæber og rengøringsmidler.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Temperaturfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, syrer, vand, fugt, kviksølv, klor, kobber og kobberforbindelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dimethylamine |
| Tæthed | 0.775 |
| Flammepunkt | 5 °C (41 °F) |
| Lineær formel | (CH3)2NH |
| Brydningsindeks | 1.335 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN3286 |
| Beilstein | 605257 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,3228 |
| Vis mere |